Läs mer
2-(2-Methoxyphenoxy)acetaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Methoxyphenoxy)acetaldehyde |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-6H,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 166.063 |