Läs mer
2-(2-Metaxifenoxi)etylamin Hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30049414
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049414 100 mg
30050975 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049414 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0291.11
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-(2-metoxifynoxi)etylamin hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
CAS 64464-07-9
Analyt- eller komponentnamn 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H13 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride, Carvedilol Related Compound E as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
LEDER Cl.COc1ccccc1OCCN
IUPAC-namn 2-(2-metoxyfenoxi)etanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.67
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 203,0713 g/mol