missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-Metaxifenoxi)etylamin Hydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
2-(2-metoxifynoxi)etylamin hydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride |
| CAS | 64464-07-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H13 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride, Carvedilol Related Compound E as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccccc1OCCN |
| IUPAC-namn | 2-(2-metoxyfenoxi)etanamin; hydroklorid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?