Läs mer
2-(2-metoxifenoxi)etylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30012087
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30012087 1 g
1 options
Produktkod. 30012087 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2656501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
CAS 64464-07-9
Molekylformel C9 H13 N O2 . Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
LEDER Cl.COc1ccccc1OCCN
IUPAC-namn 2-(2-metoxyfenoxi)etanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.67
Formel vikt 203.0713