Läs mer
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine, Mikromol™
Produktkod. 17943486
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17943486 25 mg
1 options
Produktkod. 17943486 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0291.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine
CAS 1836-62-0
Analyt- eller komponentnamn 2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H13 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-(o-Methoxyphenoxy)ethylamine, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine, Guaiacoxyethylamine, Carvedilol Related Compound E
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
LEDER COc1ccccc1OCCN
IUPAC-namn 2-(2-methoxyphenoxy)ethanamine
Molekylvikt (g/mol) 167.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 167.0946 g/mol