Läs mer
2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol (B-Isomer), Mikromol™
Beskrivning
2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol (B-Isomer)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol |
| CAS | 14007-09-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H14 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Guaifenesin Imp. B (EP), 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol, B-Isomer of Guaifenesin, Guaifenesin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-8(6-11)7-12/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1OC(CO)CO |
| IUPAC-namn | 2-(2-methoxyphenoxy)propane-1,3-diol |
| Visa mer |