Läs mer
2-(2-Methoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Methoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO3/c1-20-14-9-5-4-8-13(14)17-15(18)10-11-6-2-3-7-12(11)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3 |
| Formel vikt | 267.0895 |