Läs mer
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole |
| CAS | 57598-33-1 |
| Molekylformel | C12 H15 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4,5-Dihydro-2-(2-methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-oxazole, 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline, 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyloxazoline, 4,4-Dimethyl-2-(2-methoxyphenyl)oxazoline, NSC 333420 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO2/c1-12(2)8-15-11(13-12)9-6-4-5-7-10(9)14-3/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccccc1C2=NC(C)(C)CO2 |
| IUPAC-namn | 2-(2-methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-5H-oxazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.25 |
| Formel vikt | 205.1103 |