Läs mer
2-(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10285794
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10285794 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10576704 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10285794 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68414CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 305811-38-5
Molekylformel C10H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 190.264
MDL-nummer MFCD09965287
InChI-nyckel AJFBHXXQTQAILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl aniline, 2-2-methyl-4-thiazolyl aniline, 2-2-methylthiazol-4-yl aniline, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenylamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenyl amine
PubChem CID 22493281
IUPAC-namn 2-(2-metyl-l,3-tiazol-4-yl)anilin
LEDER CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)aniline
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190.27
Procent renhet 95%