Läs mer
2-(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10411884
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10411884 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10182934 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10411884 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68401CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 65032-66-8
Molekylformel C11H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 219.258
MDL-nummer MFCD09879980
InChI-nyckel BNRSCIXYHUTATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoic acid, benzoic acid,2-2-methyl-4-thiazolyl, 2-2-methylthiazol-4-yl benzoic acid, 2-2-methyl-thiazol-4-yl-benzoic acid, 4-2-carboxyphenyl-2-methyl-1,3-thiazole
PubChem CID 12384552
IUPAC-namn 2-(2-metyl-l,3-tiazol-4-yl)bensoesyra
LEDER CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 219.26
Procent renhet 97%