Läs mer
2-(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)etylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10122844
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10122844 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10671934 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10737485 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10122844 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC54613CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 165115-15-1
Molekylformel C6H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 142.22
MDL-nummer MFCD03011601
InChI-nyckel GLEZGSKBHYTSAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethylamine, 4-thiazoleethanamine, 2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-amine, 4-thiazoleethanamine,2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanamine
PubChem CID 7536518
IUPAC-namn 2-(2-metyl-l,3-tiazol-4-yl)etanamin
LEDER CC1=NC(CCN)=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethylamine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 142.23
Procent renhet 97%