Läs mer
2-(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)etylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10737485
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10737485 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10122844 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10671934 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10737485 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC54613EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 165115-15-1
Molekylformel C6H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 142.22
MDL-nummer MFCD03011601
InChI-nyckel GLEZGSKBHYTSAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethylamine, 4-thiazoleethanamine, 2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-amine, 4-thiazoleethanamine,2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanamine
PubChem CID 7536518
IUPAC-namn 2-(2-metyl-l,3-tiazol-4-yl)etanamin
LEDER CC1=NC(CCN)=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethylamine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 142.23
Procent renhet 97%