Läs mer
2-(2-metyl-lH-imidazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10787285
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10787285 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10797285 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10108164 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10787285 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61214CB
Kemiska identifierare
CAS 26286-55-5
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.22
MDL-nummer MFCD08699292
InChI-nyckel LLSZMUSXQITSSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-2-methyl-imidazol-1-yl-phenylamine, benzenamine,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 2-2-methylimidazol-1-yl aniline, 2-2-methylimidazolyl phenylamine, 1-2-amino phenyl-2-methylimidazole, 2-2-methylimidazol-1-yl phenylamine
PubChem CID 13656108
IUPAC-namn 2-(2-metylimidazol-l-yl)anilin
LEDER CC1=NC=CN1C1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%