Läs mer
2-(2-metyl-lH-imidazol-1-yl)bensoesyra, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10738055
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10738055 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10255884 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10738055 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61201CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 159589-71-6
Molekylformel C11H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.21
MDL-nummer MFCD09065012
InChI-nyckel PDOVVVXGESUKQF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229636
IUPAC-namn 2-(2-metylimidazol-l-yl)bensoesyra
LEDER CC1=NC=CN1C1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid, 2-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid, 2-2-methylimidazolyl benzoic acid, 2-2-methyl-1h-imidazole-1-yl benzoic acid, benzoic acid,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, benzoic acid, 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
Formel vikt 202.21
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk