Läs mer
2-(2-metyl-lH-imidazol-1-yl)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3527234
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10707295 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10748635 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10707295 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61216DA
Chemical Identifiers
CAS 892502-27-1
Molekylformel C11H9N3
Molekylvikt (g/mol) 183.214
MDL-nummer MFCD09065013
InChI-nyckel NCQQCFZREDABTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-2-methylimidazol-1-yl benzonitrile, 2-2-methylimidazolyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
PubChem CID 24229637
IUPAC-namn 2-(2-metylimidazol-l-yl)bensonitril
LEDER CC1=NC=CN1C2=CC=CC=C2C#N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%