Läs mer
2-(2-metyl-3-nitropfenyl)ättiksyra, Mikromol™
Produktkod. 30049451
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049451 25 mg
1 options
Produktkod. 30049451 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0331.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-(2-metyl-3-nitrofenyl)ättiksyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid
CAS 23876-15-5
Analyt- eller komponentnamn 2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H9 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid, 2-(2-methyl-3-nitro-phenyl)acetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
LEDER Cc1c(CC(=O)O)cccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(2-metyl-3-nitrofenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 195.1721
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 195,0532 g/mol