Läs mer
2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, LoGiCal
Produktkod. 30463812
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463812 10 mg
1 options
Produktkod. 30463812 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0012.01
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
CAS 705-19-1
Analyt- eller komponentnamn 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H9 N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. E (EP), 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 2-Methyl-4-nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-4-nitroimidazole, Isometronidazole, Izoklion, Mizonidazole, RP 8979, SC-16427, Metronidazole Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-6(9(11)12)4-8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1nc(cn1CCO)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)ethanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 171.15
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 171.0644 g/mol