Läs mer
2-(2-metyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)etylbenzoat, Mikromol™
Produktkod. 30050863
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050863 100 mg
30050044 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050863 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0278.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-(2-metyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)etylbensoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate
CAS 87009-72-1
Analyt- eller komponentnamn 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H13 N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate
InChI formel InChI=1S/C13H13N3O4/c1-10-14-12(16(18)19)9-15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
LEDER Cc1nc(cn1CCOC(=O)c2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(2-metyl-4-nitroimidazol-1-yl)etylbenzoat
Molekylvikt (g/mol) 275.26
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 275,0906 g/mol