Läs mer
2-(2-metyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ättiksyra, LoGiCal
Produktkod. 30460641
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460641 10 mg
1 options
Produktkod. 30460641 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0012.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
CAS 1010-93-1
Analyt- eller komponentnamn 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H7 N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid, Metronidazole Imp. G (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-acetic acid, 1-De(2-hydroxyethyl)metronidazole-1-acetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazol-1-ylacetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-acetic acid, Metronidazoleacetic acid, Metronidazole Impurity G
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O
IUPAC-namn 2-(2-metyl-5-nitroimidazol-1-yl)ättiksyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 185.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 185,0437 g/mol