Läs mer
2-(2-metyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ättiksyra, Mikromol™
Beskrivning
2-(2-metyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ättiksyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 1010-93-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H7 N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid, Metronidazole Imp. G (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-acetic acid, 1-De(2-hydroxyethyl)metronidazole-1-acetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazol-1-ylacetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-acetic acid, Metronidazoleacetic acid, Metronidazole Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-metyl-5-nitroimidazol-1-yl)ättiksyra |
| Visa mer |