Läs mer
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethan-1-ol, 97%, Maybridge
Produktkod. 10795993
Change view
Amber Glass Bottle; 10g
Produktkod.
10795993 Amber Glass Bottle; 10g
1 options
Produktkod. 10795993 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09707EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethan-1-ol
CAS 443-48-1
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C6H9N3O3
Kvantitet 10 g
Synonym metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
InChI-nyckel VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
Molekylvikt (g/mol) 171.156
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
Formel vikt 171.16
Procent renhet 97%