Läs mer
2-(2-Methyl-5-nitrophenylamino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15459166
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459166 1 g 1g
15469166 5 g 5g
15479166 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15459166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64814.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 152460-09-8
Molekylformel C16H13N5O2
Molekylvikt (g/mol) 307.313
MDL-nummer MFCD02179269
InChI-nyckel OJITWRFPRCHSMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-pyridin-3-yl pyrimidin-2-amine, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridyl-2-pyrimidine-amine, chembl20426, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridyl-2-pyrimidineamine, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amine, 2-methyl-4-nitro-phenyl-4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-yl-amine, 2-methyl-5-nitro-n-4-pyridin-3-yl pyrimidin-2-yl benzenamine, 2-pyrimidinamine, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridinyl, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-pyridin-3-yl pyrimid, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridyl-2-pyrimidinamine
PubChem CID 10686149
IUPAC-namn N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amine
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])NC2=NC=CC(=N2)C3=CN=CC=C3
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methyl-5-nitrophenylamino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
Smältpunkt 188°C to 193°C
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Beilstein 7544032
Formel vikt 307.31
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast