Läs mer
2-(2-Methylbenzamido)acetic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16413449
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16413449 1 g
1 options
Produktkod. 16413449 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW015060
MedChemExpress 2-(2-Methylbenzamido)acetic acid is a metabolite detected in urine.
2-(2-Methylbenzamido)acetic acid is a metabolite detected in urine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methylbenzamido)acetic acid
CAS 42013-20-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H11NO3
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (517.60 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CNC(C1=CC=CC=C1C)=O
Molekylvikt (g/mol) 193.2
Formel vikt 193.2
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism