Läs mer
2,2'-metylenbis(4-klorfenol), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11480483
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480483 500 g 500g
11460483 25 g 25g
11470483 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480483 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12640.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-23-4 | C13H10Cl2O2 | 269.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-23-4
Molekylformel C13H10Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 269.12
MDL-nummer MFCD00002322
InChI-nyckel MDNWOSOZYLHTCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlorophen, dichlorophene, dichlorofen, dichlorphen, trivex, 2,2'-methylenebis 4-chlorophenol, didroxan, didroxane, anthiphen, antiphen
PubChem CID 3037
ChEBI CHEBI:34689
IUPAC-namn 4-klor-2-[(5-klor-2-hydroxifenyl)metyl]fenol
LEDER OC1=CC=C(Cl)C=C1CC1=CC(Cl)=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol)
Smältpunkt 172°C to 176°C
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1884514
Merck Index 14,3071
Formel vikt 269.13
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.