Läs mer
2,2'-Methylenebis(4-methylphenol) (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Methylenebis(4-methylphenol) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O2/c1-10-3-5-14(16)12(7-10)9-13-8-11(2)4-6-15(13)17/h3-8,16-17H,9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 228.115 |