missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2'-Methylenebis[N-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine], Mikromol™
Beskrivning
2,2'-Methylenebis[N-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine]
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Methylenebis[N-[2-[([5-[(dimethyl-amino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine] |
| CAS | 207592-21-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2'-Methylenebis[N-[2-[([5-[(dimethyl-amino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine] |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C27 H44 N8 O6 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ranitidine Hydrochloride Imp. I (EP), Ranitidine Imp. I (EP), 2,2'-Methylenebis[N-[2-[[[5-[(dimethyl-amino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine], AH 24065A, Ph Eur Ranitidine Impurity I, Ranitidine formaldehyde adduct (AH24065), formaldehyde adduct (AH 24065A), Ranitidine Hydrochloride Impurity I, Ranitidine Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44N8O6S2/c1-28-26(30-11-13-42-18-22-9-7-20(40-22)16-32(3)4)24(34(36)37)15-25(35(38)39)27(29-2)31-12-14-43-19-23-10-8-21(41-23)17-33(5)6/h7-10,28-31H,11-19H2,1-6H3/b26-24+,27-25+ |
| LEDER | CN\C(=C(\C\C(=C(\NC)/NCCSCc1oc(CN(C)C)cc1)\[N+](=O)[O-])/[N+](=O)[O-])\NCCSCc2oc(CN(C)C)cc2 |
| IUPAC-namn | (1E,4E)-1-N',5-N'-bis[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N,5-N-dimethyl-2,4-dinitropenta-1,4-diene-1,1,5,5-tetramine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?