Läs mer
2-(2-metylfenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1,3-dion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 101273-81-8 |
| Molekylformel | C16H13NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO2/c1-11-6-2-5-9-14(11)17-15(18)10-12-7-3-4-8-13(12)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccccc1N2C(=O)Cc3ccccc3C2=O |
| IUPAC-namn | 2-(2-metylfenyl)-4H-isokinolin-1,3-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.27 |
| Formel vikt | 251.0946 |