Läs mer
2-(2-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Produktkod. 30341811
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30341811 500 mg
1 options
Produktkod. 30341811 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB401218500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
CAS 101273-81-8
Molekylformel C16H13NO2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13NO2/c1-11-6-2-5-9-14(11)17-15(18)10-12-7-3-4-8-13(12)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3
LEDER Cc1ccccc1N2C(=O)Cc3ccccc3C2=O
IUPAC-namn 2-(2-methylphenyl)-4H-isoquinoline-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 251.27
Formel vikt 251.0946