Läs mer
2-(2-Methylphenyl)quinoline-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Methylphenyl)quinoline-4-carboxylic Acid |
| CAS | 174636-85-2 |
| Molekylformel | C17H13NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13NO2/c1-11-6-2-3-7-12(11)16-10-14(17(19)20)13-8-4-5-9-15(13)18-16/h2-10H,1H3,(H,19,20) |
| LEDER | Cc1ccccc1c2cc(C(=O)O)c3ccccc3n2 |
| IUPAC-namn | 2-(2-methylphenyl)quinoline-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.29 |
| Formel vikt | 263.0946 |