Läs mer
2-(2-Methylpropyl)butanedioic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-(2-Methylpropyl)butanedioic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutylsuccinic Acid |
| CAS | 5702-99-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isobutylsuccinic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H14 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Butanedioic acid, 2-(2-methylpropyl)-, Butanedioic acid, (2-methylpropyl)- (9CI), Succinic acid, isobutyl- (7CI,8CI), 2-(2-Methylpropyl)butanedioic acid, 1,2-Pentanedicarboxylic acid, 4-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-5(2)3-6(8(11)12)4-7(9)10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-methylpropyl)butanedioic acid |
| Visa mer |