Läs mer
[2-(2-morfolinoetoxi)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10720544
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10720544 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10730544 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10720544 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41909CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 106276-04-4
Molekylformel C13H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 237.299
MDL-nummer MFCD07772843
InChI-nyckel MJDMCSJTOOAYPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-yl-ethoxy-phenyl-methanol, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164615
IUPAC-namn [2-(2-morfolin-4-yletoxi)fenyl]metanol
LEDER C1COCCN1CCOC2=CC=CC=C2CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 237.3
Procent renhet 97%