Learn More
[2-(2-morfolinoetoxi)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | [2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 237.3 |
| Procent renhet | 97% |