Läs mer
[2-(2-morfolinoetoxi)fenyl]metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10547493
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10547493 250 mg 250mg
10442304 1 g 1g
10372245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10547493 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41913CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 540753-13-7
Molekylformel C13H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 236.315
MDL-nummer MFCD08060517
InChI-nyckel QHAMTJRGPZWTSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-morpholinoethoxy phenyl methylamine, 2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzylamine, 1-2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methylamine
PubChem CID 7537544
IUPAC-namn [2-(2-morfolin-4-yletoxi)fenyl]metanamin
LEDER C1COCCN1CCOC2=CC=CC=C2CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 236.31
Procent renhet 97%