Läs mer
2-(2-n-Butoxyethoxy)etetat, 98 %
Produktkod. 11463077
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463077 1000 mL 1000ml
11473077 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16065.AU
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-17-4 | C10H20O4 | 204,266 g/mol
2-(2-n-Butoxietoxi)etylacetat används ofta i högkvalitativa färger för bilar, TV, frysar och flygplan. Det används som lösningsmedel för att förbättra beläggningens egenskaper inom beläggningsindustrin. Den används även som rengörings- och inredningsvårdsprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-(2-n-Butoxietoxi)etylacetat används ofta i högkvalitativa färger för bilar, TV, frysar och flygplan. Det används som lösningsmedel för att ′förbättra beläggningens egenskaper inom beläggningsindustrin. Den används även som rengörings- och inredningsvårdsprodukt.
Löslighet Blandbar med vatten, aceton
, etyleter, etanol och de flesta organiska vätskor.
Noter
Ljuskänslig och värmekänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och starka baser. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-17-4
Molekylformel C10H20O4
Molekylvikt (g/mol) 204.266
MDL-nummer MFCD00009458
InChI-nyckel VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-butoxyethoxy ethyl acetate, butoxyethoxyethyl acetate, diethylene glycol monobutyl ether acetate, butyl diglycol acetate, butyl carbitol acetate, ektasolve db acetate, 2-2-butoxyethoxy ethanol acetate, butyl diethylene glycol acetate, butylkarbitolacetat, diglycol monobutyl ether acetate
PubChem CID 31288
IUPAC-namn 2-(2-butoxietoxi)etylacetat
LEDER CCCCOCCOCCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl Acetate
Smältpunkt °C till 32 °C
Densitet 0.977
Kokpunkt 237 °C till 241 °C
Flampunkt 115 °C (239 °F)
Analysprocentintervall 98%
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 1000 mL
Beilstein 1771533
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, aceton, etyleter, etanol och de flesta organiska vätskor.
Formel vikt 204.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.