Läs mer
2-(2-n-Butoxyethoxy)etetat, 98 %
Beskrivning
2-(2-n-Butoxietoxi)etylacetat används ofta i högkvalitativa färger för bilar, TV, frysar och flygplan. Det används som lösningsmedel för att förbättra beläggningens egenskaper inom beläggningsindustrin. Den används även som rengörings- och inredningsvårdsprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-(2-n-Butoxietoxi)etylacetat används ofta i högkvalitativa färger för bilar, TV, frysar och flygplan. Det används som lösningsmedel för att ′förbättra beläggningens egenskaper inom beläggningsindustrin. Den används även som rengörings- och inredningsvårdsprodukt.
Löslighet Blandbar med vatten, aceton
, etyleter, etanol och de flesta organiska vätskor.
Noter
Ljuskänslig och värmekänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och starka baser. Förvara behållaren väl tillsluten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate |
| Smältpunkt | -32 °C |
| Densitet | 0.977 |
| Kokpunkt | 237 °C till 241 °C |
| Flampunkt | 115 °C (239 °F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Brytningsindex | 1.426 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Beilstein | 1771533 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten, aceton, etyleter, etanol och de flesta organiska vätskor. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.