Läs mer
2-(2-Naphthoxy)ethanol, 98+%
Produktkod. 11494733
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494733 5 g 5g
11404743 25 g 25g
11414743 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494733 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11636.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-20-9 | C12H12O2 | 188.226 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-20-9
Molekylformel C12H12O2
Molekylvikt (g/mol) 188.226
MDL-nummer MFCD00016809
InChI-nyckel BQPBZDSDFCDSAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-naphthyloxy ethanol, 2-2-naphthoxy ethanol, 2-naphthalen-2-yloxy ethanol, anavenol, 2-2-hydroxyethoxy naphthalene, ethanol, 2-2-naphthalenyloxy, 2-2-naphthalenyloxy ethanol, unii-7m7cut7ccu, ethylene glycol mono-2-naphthyl ether, .beta.-naphthoxyethanol
PubChem CID 7131
IUPAC-namn 2-naftalen-2-yloxietanol
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2- (2-Naphthoxy)ethanol
Smältpunkt 72°C to 76°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2086973
Merck Index 14,6413
Formel vikt 188.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.