Läs mer
2-(2-naftyl)acetylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10573232
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10573232 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10643603 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10573232 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer PD00828DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 37859-25-9
Molekylformel C12H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 204.653
MDL-nummer MFCD02180524
InChI-nyckel QEJGMKHQXSZCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-naphthyl acetyl chloride, naphthalen-2-yl-acetyl chloride, 2-naphthylacetyl chloride, 2-naphthalen-2-yl acetyl chloride, 2-naphthaleneacetyl chloride, naphth-2-yl acetyl chloride, zlchem 122, pubchem15724, 2-naphthylacetyl chlotide, beta-naphthylacetyl chloride
PubChem CID 588115
IUPAC-namn 2-naftalen-2-ylacetylklorid
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Naphthyl)acetyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.66
Procent renhet 97%