Läs mer
2-(2-Naphthyl)indole, 98%
Produktkod. 11464387
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464387 1 g 1g
11474387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20434.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23746-81-8 | C18H13N | 243.31 g/mol
Det används vid katalytisk enantioselektiv tillsats av indoler till arylnitroalkener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används vid katalytisk enantioselektiv tillsats av indoler till
arylnitroalkener.
Löslighet
Löslig i DMSO.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23746-81-8
Molekylformel C18H13N
Molekylvikt (g/mol) 243.31
MDL-nummer MFCD00124144
InChI-nyckel CACDYUNTCMPDMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-naphthyl indole, 2-2-naphthyl-1h-indole, 2-naphthalen-2-yl-1h-indole, acmc-1chvp, 2-2-naphthyl-indol, maybridge1_005904, 2-2-indolyl naphthalene, 2-1h-indol-2-yl naphthalene, 2-2-naphthalenyl-1h-indole
PubChem CID 265232
LEDER N1C2=CC=CC=C2C=C1C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Naphthyl)indole
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in DMSO.
IUPAC-namn 2-naftalen-2-yl-lH-indol
Formel vikt 243.31
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.