Läs mer
2-(2-Nitroanilino)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Nitroanilino)ethanol |
| CAS | 4926-55-0 |
| Molekylformel | C8H10N2O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-[(2-Nitrophenyl)amino]-ethanol, 2-(o-Nitroanilino)-ethanol, 2-[(2-Nitrophenyl)amino]ethanol, Colorex HCY 2, Covarine Yellow W 1122, HC Yellow 2, HC Yellow No. 2, N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitroaniline, N-(2-Hydroxyethyl)-o-nitroaniline, N-(2'-Hydroxyethyl)-2-nitroaniline, NSC 33878, NSC 68401, o-Nitro-N-(2-hydroxyethyl)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O3/c11-6-5-9-7-3-1-2-4-8(7)10(12)13/h1-4,9,11H,5-6H2 |
| LEDER | OCCNc1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(2-nitroanilino)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.18 |
| Formel vikt | 182.0691 |