Läs mer
2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoic Acid, Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate |
| CAS | 39562-27-1 |
| Molekylformel | C12 H11 N O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate, Nifedipine Imp. C (EP) as E/Z-Mixture |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO5/c1-8(14)10(12(15)18-2)7-9-5-3-4-6-11(9)13(16)17/h3-7H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C(=Cc1ccccc1[N+](=O)[O-])C(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl 2-[(2-nitrophenyl)methylidene]-3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.22 |
| Formel vikt | 249.0637 |