Läs mer
2-(2-Nitrophenyl)malondialdehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Nitrophenyl)malondialdehyde |
| CAS | 53868-44-3 |
| Molekylformel | C9 H7 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetaldehyde','α-(hydroxymethylene)-2-nitro- (9CI','ACI), α-(Hydroxymethylene)-2-nitrobenzeneacetaldehyde (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO4/c11-5-7(6-12)8-3-1-2-4-9(8)10(13)14/h1-6,11H/b7-5+ |
| LEDER | O\C=C(/C=O)\c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (Z)-3-hydroxy-2-(2-nitrophenyl)prop-2-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.156 |
| Formel vikt | 193.0375 |