Läs mer
2,2'-(Nitrosoimino)diethanol (N-Nitrosodiethanolamine), Mikromol™
Produktkod. 18093960
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18093960 100 mg
1 options
Produktkod. 18093960 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1204.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2'-(Nitrosoimino)diethanol (N-Nitrosodiethanolamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-diethanolamine
CAS 1116-54-7
Analyt- eller komponentnamn N-Nitroso-diethanolamine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C4 H10 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Trolamine Imp. C (EP), 2,2'-(Nitrosoimino)bisethanol, Ethanol, 2,2'-nitrosiminodi- (6CI,7CI,8CI), Diethanolnitrosamine, N,N-Diethanolnitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine, N-Nitrosodiethanolamine, NDELA, Nitrosodiethanolamine, Trolamine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
LEDER OCCN(CCO)N=O
IUPAC-namn N,N-bis(2-hydroxyethyl)nitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 134.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 134.0691 g/mol