Läs mer
2,2'-O-cyklouridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15405827
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405827 1 g 1g
15415827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33038.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3736-77-4 | C9H10N2O5 | 226.188 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3736-77-4
Molekylformel C9H10N2O5
Molekylvikt (g/mol) 226.188
MDL-nummer MFCD00004945
InChI-nyckel UUGITDASWNOAGG-CCXZUQQUSA-N
Synonym cyclouridine, 2,2'-cyclouridine, o2,2'-cyclouridine, 2,2'-anhydro-1 b-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2'-anhydrouridine, 2,2'-anhydro-1 beta-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2'-o-cyclouridine, 2,2-anhydro-1 b-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2;-cyclouridine, 2,2'-anhydro-1-beta-d-arabinofuranosyl uracil
PubChem CID 806138
IUPAC-namn (2R,3R,3aS,9aR)-3-hydroxi-2-(hydroximetyl)-2,3,3a,9a-tetrahydrofuro[1,2][1,3]oxazolo[3,4-a]pyrimidin-6-on
LEDER C1=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)OC2=NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-O-Cyclouridine
Smältpunkt 248°C to 251°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 27348885
Formel vikt 226.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.