Läs mer
2,2'-(Oleylamino)diethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-(Oleylamino)diethanol |
| CAS | 13127-82-7 |
| Molekylformel | C22 H45 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,2'-(Oleylamino)diethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H45NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(19-21-24)20-22-25/h9-10,24-25H,2-8,11-22H2,1H3/b10-9- |
| LEDER | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN(CCO)CCO |
| IUPAC-namn | 2-[2-hydroxyethyl-[(Z)-octadec-9-enyl]amino]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.598 |
| Formel vikt | 355.345 |