Läs mer
2-(2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)acetic Acid |
| CAS | 61164-71-4 |
| Molekylformel | C11H11NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO3/c13-10(14)6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)12-11(8)15/h1-4,8H,5-6H2,(H,12,15)(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)CC1Cc2ccccc2NC1=O |
| IUPAC-namn | 2-(2-oxo-3,4-dihydro-1H-quinolin-3-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.21 |
| Formel vikt | 205.0739 |