Läs mer
2-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)acetic Acid |
| CAS | 53244-92-1 |
| Molekylformel | C11H9NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-2-oxo-3-quinolineacetic Acid, (2-Oxo-1,2-dihydro-quinolin-3-yl)-acetic Acid, 2-(2-Hydroxyquinolin-3-yl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO3/c13-10(14)6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)12-11(8)15/h1-5H,6H2,(H,12,15)(H,13,14) |
| LEDER | C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)N2)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vikt | 203.0582 |