Läs mer
2-(2-Oxopiperazin-1-yl)acetic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Oxopiperazin-1-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O3.ClH/c9-5-3-7-1-2-8(5)4-6(10)11;/h7H,1-4H2,(H,10,11);1H |
| Formel vikt | 194.0458 |