Läs mer
2,2'-[Oxybis(2,1-ethanediylimino)]bis-ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-[Oxybis(2,1-ethanediylimino)]bis-ethanol |
| CAS | 50977-93-0 |
| Molekylformel | C8H20N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20N2O3/c11-5-1-9-3-7-13-8-4-10-2-6-12/h9-12H,1-8H2 |
| LEDER | OCCNCCOCCNCCO |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-(2-hydroxyethylamino)ethoxy]ethylamino]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.26 |
| Formel vikt | 192.1474 |