missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine, Mikromol™

Produktkod. 30052073
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052073 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052073 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0464.06

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine
CAS 2724726-67-2
Analyt- eller komponentnamn 2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C24 H38 N8 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Buspirone Hydrochloride Imp. D (EP), Buspirone Imp. D (EP), 2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine, Buspirone Hydrochloride Impurity D, Buspirone Impurity D
InChI formel InChI=1S/C23H32ClN3.2ClH/c1-25(2)14-6-15-26(3)16-7-17-27-22-9-5-4-8-19(22)10-11-20-12-13-21(24)18-23(20)27;;/h4-5,8-9,12-13,18H,6-7,10-11,14-17H2,1-3H3;2*1H
LEDER C(CCN1CCN(CC1)c2ncccn2)COCCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
IUPAC-namn 2-[4-[4-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butoxy]butyl]piperazin-1-yl]pyrimidine
Molekylvikt (g/mol) 454.61
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 454.3169 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.