Learn More
2,2'-Oxybis (etylamin), 98 %
Product Code. 11925281 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
11925281 5 g Glasflaska 5g
10235671 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11925281 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 275840050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Add to basket
CAS: 2752-17-2 | C4H12N2O | 104,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2752-17-2
Molekylformel C4H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00466591
InChI-nyckel GXVUZYLYWKWJIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-oxydiethanamine, 1,5-diamino-3-oxapentane, 2,2'-oxybis ethylamine, 2-2-aminoethoxy ethanamine, ethanamine, 2,2'-oxybis, bis 2-aminoethyl ether, aminoethyl ether, 2,2'-diaminodiethyl ether, unii-ffw1773zz6, 2,2'-oxydiethylamine
PubChem CID 75982
IUPAC-namn 2-(2-aminoetoxi)etanamin
LEDER NCCOCCN
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 2'-Oxybis(ethylamine)
Färg Färglös
Densitet 0.9610g/mL, 0.961
Kokpunkt 69,0 °C till 71,0 °C (15,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2CH2CH2OCH2CH2NH2
Brytningsindex 1,4550 till 1,4580
Kvantitet 5 g
Beilstein 04,IV,1414
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, kloroform
Formel vikt 104.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2``-Oxybis(ethylamine)
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.